Acide chlorhydrique 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
98052.296EA 14.4 EUR InStock
98052.296
Acide chlorhydrique 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité