L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Système de distribution Cycle-tap, J.T. Baker®
Fournisseur: Avantor
9814-31EA 0 EUR InStock
9814-31 9814-07 9814-08 9814-09 9814-10 9814-11 9814-12 9814-13 9814-14 9814-30 9814-04 9814-05 9814-06 9814-15 9814-16 9814-28 9814-29 9814-17 9814-18 9814-19 9814-20 9814-21 9814-22 9814-23 9814-24 9814-25 9814-26 9814-27 9814-32 9814-33
Système de distribution Cycle-tap, J.T. Baker®
Distributeurs pour flacons
Le distributeur cycle-tap est une unité distributrice de solvant en acier inoxydable munie d'un raccord conçue pour distribuer manuellement un solvant sans en mesurer la quantité précise.
  • Entièrement assemblé avec un raccord rapide à code couleur
  • Valve à trois voies pour la purge, afin d’assurer un degré maximal de pureté
  • Composants en acier inoxydable inertes vis-à-vis des solvants afin de préserver la qualité du solvant
  • Armature de sécurité, tube flexible avec tressage interne en acier qui ne plie pas et ne peut pas être percé
  • Valve basculante au pouce
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité