J.T.Baker®, Cycle-Tap Sampler
Fournisseur: Avantor
9815-05EA 0 EUR InStock
9815-05
J.T.Baker®, Cycle-Tap Sampler
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Cycle-Tap sampler is a device for sampling small quantities of solvent.
Designed to eliminate solvent exposure to the atmosphere when used with a Luer lock syringe.
Collapse All
Désignation Couleur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Cycle-tap sampler ambré 1 9815-05
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité