Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Trimethyl (methylcyclopentadienyl) platinium (IV), Platinum, trimethyl(2-methyl-1,3-cyclopentadien-1-yl)-, TRIMETHYL(METHYLCYCLOPENTADIENYL)PLATINUM
98158.02
98158.02EA 394 EUR InStock
98158.02
Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV)
Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV)
CAS No.: 94442-22-5 Molecular Formula: C9H16Pt Formula Weight: 319.32 Physical Form: Powder/Pieces Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White to off-white Melting Point: 28-31° Boiling Point: 23°/0.053mm subl. MDL No.: MFCD00079665
Formule: C₉H₁₆Pt
MW: 319,32 g/mol
Point d'ébullition: 23 °C (0.053 mmHg) (subl.)
Point de fusion: 28…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079665
Numéro CAS: 94442-22-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité