Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthanol ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol

98193.418EA 181 EUR InStock
98193.418
Éthanol ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Éthanol
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.


Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Densité: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Assay (V/V) 69.0-72.0 %
Evaporation residue Max. 50 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité