Eau, BAKER ANALYZED ULTRA LC/MS™ pour LC-MS, testé pour UHPLC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Filtered through a 0.1 micron filter.
9823-02EA 204.05 EUR InStock
9823-02
Eau, BAKER ANALYZED ULTRA LC/MS™ pour LC-MS, testé pour UHPLC, J.T.Baker®
Eau
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance Passes Test
Gradient Elution Test (a.u.) - 254 nm ≤0.002
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.1 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤0.2 ppb
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
LC/MS Suitability - Largest Response on ESI- Positive Mode (as Reserpine) ≤25.0 ppb
LC/MS Suitability - Largest Response on ESI- Negative Mode (as 4-Nitrophenol) ≤25.0 ppb
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤20 ppb
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Cobalt (Co) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Lithium (Li) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Potassium (K) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Sodium (Na) ≤20.0 ppb
Trace Impurities - Tin (Sn) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤5.0 ppb
Filtered through a 0.1 micron filter.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité