Propanol-2 ≥99.8%, BAKER ANALYZED® pour LC-MS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
9827-02EA 155 EUR InStock
9827-02
Propanol-2 ≥99.8%, BAKER ANALYZED® pour LC-MS, J.T.Baker®
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 82
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.01
UV Absorbance - 260 - 400 nm ≤0.01
UV Absorbance - 230 nm ≤0.15
UV Absorbance - 220 nm ≤0.30
Assay (CH₃CHOH CH₃) ≥99.8 %
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Water (H₂O) ≤0.06 %
LC/MS Suitability - Largest Response on ESI- Positive Mode (as Reserpine) ≤50 ppb
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤50.0 ppb
Trace Impurities - * Calcium (Ca) ≤50.0 ppb
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤50.0 ppb
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤50.0 ppb
Trace Impurities - Potassium (K) ≤50 ppb
Trace Impurities - * Sodium (Na) ≤50.0 ppb
* May change over time due to extraction from glass container.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité