Ethyle acétate, BAKER ANALYZED® pour LC-MS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9828-03EA 418.69 EUR InStock
9828-03
Ethyle acétate, BAKER ANALYZED® pour LC-MS, J.T.Baker®
Ethyl acetate
Formule: CH₃COOC₂H₅
Point d'ébullition: 77.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=1e605bc1c5a21336b4d235f89449db65f680b408&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 330 - 400 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.02
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 275 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 265 nm ≤0.050
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 255 nm ≤1.00
Assay (CH₃COOC₂H₅) ≥99.6 %
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Water (H₂O) ≤0.05 %
LC/MS Suitability - Largest Response on ESI- Positive Mode (as Reserpine) ≤50 ppb
Trace Impurities - Aluminum (Al), For Information Only For Information Only
Trace Impurities - * Calcium (Ca), For Information Only For Information Only
Trace Impurities - Iron (Fe), For Information Only For Information Only
Trace Impurities - Magnesium (Mg), For Information Only For Information Only
Trace Impurities - Potassium (K), For Information Only For Information Only
Trace Impurities - *Sodium (Na), For Information Only
* May change over time due to extraction from glass container.
Filtered through a 0.2 micron filter.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité