Acétonitrile ≥99.9%, BAKER ANALYZED ULTRA LC/MS™ pour LC-MS, testé pour UHPLC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9853-02EA 261.35 EUR InStock
9853-02
Acétonitrile ≥99.9%, BAKER ANALYZED ULTRA LC/MS™ pour LC-MS, testé pour UHPLC, J.T.Baker®
Acetonitrile
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45.7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.9 %
Assay (CH₃CN) ≥99.9 %
Appearance Passes Test
Gradient Elution Test (a.u.) - 254 nm ≤0.0005
Gradient Elution Test (a.u.) - 210 nm ≤0.002
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.3 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤0.8 ppm
Water (H₂O) ≤100 ppm
LC/MS Suitability - Largest Response on ESI- Positive Mode (as Reserpine) ≤25.0 ppb
LC/MS Suitability - Largest Response on ESI- Negative Mode (as 4-Nitrophenol) ≤25.0 ppb
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤25.0 ppb
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤25.0 ppb
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Cobalt (Co) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Lithium (Li) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Potassium (K) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Sodium (Na) ≤50.0 ppb
Trace Impurities - Tin (Sn) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤10.0 ppb
Filtered through a 0.1 micron filter.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité