Étalon pour le point de trouble, matériau de référence certifié (MRC)
Fournisseur: VWR Chemicals
99104.230EA 286 EUR InStock
99104.230
Étalon pour le point de trouble, matériau de référence certifié (MRC)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Les matériaux de référence certifiés pour déterminer le point de trouble permettent d'étalonner les instruments de laboratoire destinés à tester le pétrole et ses produits dérivés, en déterminant le point de trouble conformément aux normes IP 219, ISO 3015, EN 23015, ASTM D2500 et autres méthodes d'essai équivalentes.
  • Testés conformément aux méthodes d'essai ASTM/EN ou IP
  • Faible degré d'incertitude, pour une précision maximale des données
  • Fournis en emballage inviolable conforme UN pour un maximum de sécurité, avec une durée de conservation de 12 mois
  • Traçabilité complète conforme aux normes internationales
Certifications: IP 219, ISO 3015, EN 23015, ASTM D2500
Certifiés en parfaite conformité avec UKAS et ISO/IEC 17034
Attention: La valeur de température indiquée dans le tableau de commande ci-dessous est la valeur nominale de température pour le point de trouble: les valeurs réellles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité