99114.230EA
292
EUR
InStock
99114.230
99149.001
99150.001
99151.001
Matériau de référence certifié, détermination du point d'éclair, méthode Cleveland à vase ouvert
Étalons
Étalons pour l'industrie pétrolière
Les matériaux de référence certifiés sont destinés à vérifier le point d'éclair des instruments de laboratoire utilisés pour tester le pétrole et ses produits dérivés. Les étalons pour le point d'éclair COC (en coupelle ouverte) sont testés et certifiés en conformité avec la norme ASTM D92 'Méthode pour la détermination des points d’éclair et de feu à l’aide de l’appareil Cleveland à vase ouvert'.
- Certifiés conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034
- Accréditation garante de sécurité au plus haut niveau, fournissant des données qui sont les plus fiables actuellement disponibles au niveau mondial
- Toutes les données sont générées exclusivement par des laboratoires indépendants certifiés ISO 17025
- Assurent une bonne corrélation inter-laboratoires
- Certifiés conformes aux méthodes d'essai ASTM/EN ou IP
- Traçabilité complète selon les normes internationales
- Fournis en emballage inviolable conforme aux exigences UN, pour un maximum de sécurité
Ces matériaux de référence certifiés sont utilisés avec l'appareil Cleveland à vase ouvert (ASTM D92, IP 36, ISO 2592).
Certifications: Normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
Attention: Le point d'éclair indiqué dans le tableau de commande ci-dessous correspond au point d'éclair nominal: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.