Étalon de référence pour le point d'éclair, méthode Abel en vase clos, combustible Jet pour l'aviation
Fournisseur: VWR Chemicals
99116.230EA 286 EUR InStock
99116.230
Étalon de référence pour le point d'éclair, méthode Abel en vase clos, combustible Jet pour l'aviation
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Matériau de référence certifié destiné à étalonner et vérifier le point d'éclair des instruments de laboratoire utilisés pour tester le pétrole et ses produits dérivés, selon la méthode Abel en vase clos (IP 170, ISO 13736).
  • Conformité aux normes ISO 17025 / ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • Traçabilité complète selon les normes internationales
  • Fourni avec fiches de données de sécurité (MSDS)
  • Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité
  • Durée de conservation: 12 mois
Certifications: Normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
Attention: Le point d'éclair indiqué dans le tableau de commande ci-dessous correspond au point d'éclair nominal: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité