99155.001EA
214
EUR
InStock
99155.001
99156.001
99157.001
99158.001
99159.001
99160.001
Étalon de référence pour le point d'éclair, méthode Pensky-Martens
Étalons
Étalons pour l'industrie pétrolière
Les étalons pour le point d'éclair PMCC (en coupelle fermée) sont testés et certifiés en conformité avec la norme ASTM D93 'Méthode pour la détermination du point d’éclair à l’aide de l’appareil Pensky-Martens en vase clos - Procédure A'.
- Conformité aux normes ISO 1702/ ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Un flacon pour chaque test, ce qui élimine tout risque de contamination / minimise les pertes en composés volatiles
- Traçabilité complète selon les normes internationales
- Fournis avec fiche de données de sécurité (MSDS)
- Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité
- Durée de conservation: 12 mois
La procédure A s'applique aux combustibles distillés - diesels, mélanges de biogazole, kérosène, carburants de turbine et huiles lubrifiantes. Ces étalons certifiés UKAS sont élaborés spécialement pour vérifier à intervalles réguliers la performance d'instruments. Conditionnement individuel en flacon, 3 x 80 ml 'single shot', garantissant le plus haut degré d'intégrité au niveau de l'échantillon. Un gain en argent et temps, représentant un atout pour tout laboratoire préocupé par le recueil de données pertinentes en essai analytique. S'ils sont en majorité utilisés pour l'analyse de produits avec un point d'éclair supérieur à 40 °C et inférieur à 360 °C, leur utilisation n'est pas limitée à cette catégorie de produits.
Certifications: Normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
Attention: Le point d'éclair indiqué dans le tableau de commande ci-dessous correspond au point d'éclair nominal: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.