Calcium ionophore I - cocktail A, Selectophore™ matériau pour capteur d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
99310-0.1ML-F
99310-0.1ML-FEA 341 EUR InStock
99310-0.1ML-F
Calcium ionophore I - cocktail A, Selectophore™ matériau pour capteur d'ions, Supelco®
Calcium ionophore I - cocktail A
Composition:
Calcium ionophore I, 10.0 wt. % (21192)
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.0 wt. % (73732)
Sodium tetraphenylborate, 1.0 wt. % (72018)
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité