Potassium ionophore I - cocktail B, Selectophore™ matériau pour capteur d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
99373-0.1ML-F
99373-0.1ML-FEA 327 EUR InStock
99373-0.1ML-F
Potassium ionophore I - cocktail B, Selectophore™ matériau pour capteur d'ions, Supelco®
Potassium ionophore I - cocktail B
Composition:
1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 93.0 wt. % (40870)
Potassium ionophore I, 5.0 wt. % (60403)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 2.0 wt. % (60591)
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
ONU: 3172
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9df3ee377656f7600f3e7b1adafb324a411a9fbd&vid=462a0e2ef2b028566098586737938f5c5a4639fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité