Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lithium ionophore IV, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

99387-50MG-F
99387-50MG-FEA 1480 EUR InStock
99387-50MG-F
Lithium ionophore IV, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Lithium ionophore IV
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.


Formule: C₃₇H₆₆N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00077937
Numéro CAS: 108083-23-4
ONU: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec897561e255d606c3ff02e2ff223d6f10c28e3e&vid=8e4e1509cb861f929bca7e944075bd36ead27efe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité