VWR®, Withdrawal System for 30 L Stainless Steel Barrels, Vertical
Fournisseur: VWR Chemicals
99907.030EA 578 EUR InStock
99907.030
VWR®, Withdrawal System for 30 L Stainless Steel Barrels, Vertical
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Specially developed solvent withdrawal system for inert gas pressurizing.
  • Withdrawal system for 30 L barrels (stainless steel)
  • Perfluorelastomer o-rings
  • Includes 1 dip tube for 30 L barrels
Specially developed solvent withdrawal system for inert gas pressurizing for VWR® returnable 30 L stainless steel barrels.
Informations sur les accessoires: Ideal for use with flexible hose with filling nozzle (99908.001).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité