Ammonium ionophore I - cocktail A, Selectophore™ matériau pour capteur d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
99978-0.1ML-F
99978-0.1ML-FEA 357 EUR InStock
99978-0.1ML-F
Ammonium ionophore I - cocktail A, Selectophore™ matériau pour capteur d'ions, Supelco®
Ammonium ionophore I - cocktail A
Composition:
Ammonium ionophore I, 6.9 wt. % (09877)
2-Nitrophenyl octyl ether, 92.4 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.7 wt. % (60591)
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
APPEARANCE (COLOR) Brown to Very Dark Brown
APPEARANCE (FORM) Liquid or Viscous Liquid
REFRACTIVE INDEX N20/D 1.510 - 1.514
INFRARED SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD 42 MONTHS
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité