Bacitracine
Fournisseur: PanReac AppliChem
A0623.0025
A0623.0025EA 189 EUR InStock
A0623.0025
Bacitracine
Bacitracine
Formule: C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
Numéro MDL: MFCD00062640
Numéro CAS: 1405-87-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité