Cholestérol
Fournisseur: PanReac AppliChem
A0807.0100
A0807.0100EA 93.4 EUR InStock
A0807.0100
Cholestérol
Cholestérol
Formule: C₂₇H₄₆O
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…150 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003646
Numéro CAS: 57-88-5
EINECS: 200-353-2
Merck Index: 13,02221
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité