Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique (25:24:1) (v/v/v)

Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger

A0944.0500
A0944.0500EA 188 EUR InStock
A0944.0500
Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique (25:24:1) (v/v/v)
Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique


Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133763
Numéro CAS: 136112-00-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité