Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nicotinamide

Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention

A0959.0250
A0959.0250EA 66.4 EUR InStock
A0959.0250
Nicotinamide
Nicotinamide


Formule: C₆H₆N₂O
Point d'ébullition: 334 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127…128 °C
Densité: 1.4463 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006395
Numéro CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité