Pyridoxal chlorhydrate
Fournisseur: PanReac AppliChem
A0960.0025
A0960.0025EA 340 EUR InStock
A0960.0025
Pyridoxal chlorhydrate
Pyridoxal chlorhydrate
Formule: C₈H₁₀ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00012809
Numéro CAS: 65-22-5
EINECS: 200-602-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité