Sodium L(+)-Lactate
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1004.0100
A1004.0100EA 313 EUR InStock
A1004.0100
Sodium L(+)-Lactate
Sodium L(+)-Lactate
Formule: C₃H₅NaO₃
Numéro MDL: MFCD00066576
Numéro CAS: 867-56-1
EINECS: 212-762-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité