D(-)-Luciférine sel de sodium ≥98.5%
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: Sodium (S)-2-(6-hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate, D-Luciferin, sodium, D-Luciferin sodium, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid sodium salt
A1006.0010
A1006.0010EA 108 EUR InStock
A1006.0010
D(-)-Luciférine sel de sodium ≥98.5%
D(-)-Luciferin sodium salt
Formule: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂
MW: 302,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044938
Numéro CAS: 103404-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité