Acide 4-amino-2-chlorobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10116.06
A10116.06EA 70.3 EUR InStock
A10116.06
Acide 4-amino-2-chlorobenzoïque 98%
Acide 4-amino-2-chlorobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 2457-76-3
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 2803668
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 220 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007772
Numéro CAS: 2457-76-3
EINECS: 219-540-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité