Acétate de baryum ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10316.30
A10316.30EA 32.6 EUR InStock
A10316.30
Acétate de baryum ≥99%
Acétate de baryum
Purity: 99%
CAS No.: 543-80-6
Molecular Formula: Ba(OOCCH3)2
Formula Weight: 255.43
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,965
MDL No.: MFCD00012447
Formule: (H₃CCOO)₂Ba
Point de fusion: ∼450 °C
Densité: 2.47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012447
Numéro CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,965
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité