Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Méthionine ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

A10318.0E A10318.22 A10318.36
A10318.0EEA 1080 EUR InStock
A10318.0E A10318.22 A10318.36
L-Méthionine ≥98%
L-Méthionine
Purity: 98+% CAS No.: 63-68-3 Molecular Formula: C5H11NO2S Formula Weight: 149.21 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 1722294 Merck Reference: 14,5975 Optical Rotation: +23° (c=2 in 2N HCl) MDL No.: MFCD00063097


Formule: C₅H₁₁NO₂S
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 280 °C (dec.)
Densité: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063097
Numéro CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 14,5975
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité