di-Potassium hydrogénoorthophosphate
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1042.1000
A1042.1000EA 95.5 EUR InStock
A1042.1000
di-Potassium hydrogénoorthophosphate
di-Potassium hydrogen phosphate
Formule: K₂HPO₄
Point de fusion: 340 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=2fa248735fc54d9c7253a066a62570d2de7b7ff3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité