2,5-Dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Chloranilicacid
A10493.14
A10493.14EA 44.1 EUR InStock
A10493.14
2,5-Dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone ≥98%
2,5-Dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone
Purity: 98+% CAS No.: 87-88-7 Molecular Formula: C6H2Cl2O4 Formula Weight: 208.99 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 1875040 Merck Reference: 14,2079 MDL No.: MFCD00001596
Formule: C₆H₂Cl₂O₄
MW: 208,98 g/mol
Point de fusion: >300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001596
Numéro CAS: 87-88-7
EINECS: 201-780-7
Merck Index: 14,2079
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité