N,N,2,4,6-Pentaméthylaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10561.14
A10561.14EA 85.4 EUR InStock
A10561.14
N,N,2,4,6-Pentaméthylaniline ≥98%
N,N,2,4,6-Pentaméthylaniline
Purity: 98% CAS No.: 13021-15-3 Molecular Formula: C11H17N Formula Weight: 163.27 Flash Point: 78°(174°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 213-215° MDL No.: MFCD00010596
Formule: C₁₁H₁₇N
Point d'ébullition: 213…215 °C
Densité: 0.907
Point d'éclair: 78 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010596
Numéro CAS: 13021-15-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité