Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
A10564.A1
A10564.A1EA 0 EUR InStock
A10564.A1
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle ≥98%
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle
Purity: 98% CAS No.: 312-94-7 Molecular Formula: C8H4ClF3O Formula Weight: 208.57 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4790 Odour: Pungent Melting Point: -22° Boiling Point: 89-90°/16mm Beilstein Reference: 881040 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000667
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Point d'ébullition: 89…90 °C (16 mmHg)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.414
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000667
Numéro CAS: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité