Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES)
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
A1060.1000
A1060.1000EA 1360 EUR InStock
A1060.1000
Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES)
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid (ACES)
Formule: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
MW: 182,2 g/mol
Point de fusion: 270…295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008030
Numéro CAS: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&vid=a5fb2045198b642d124372f31d901db2e2d25597&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité