Lead(II) citrate trihydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10701.22
A10701.22EA 56.4 EUR InStock
A10701.22
Lead(II) citrate trihydrate 99%
Lead(II) citrate trihydrate
Purity: 99% CAS No.: 6107-83-1 Molecular Formula: C12H10O14Pb3.3H2O Formula Weight: 1053.82 (999.77anhy) Solubility: Soluble in cold water UN No.: UN2291 MDL No.: MFCD00150456
Formule: C₁₂H₁₆O₁₇Pb₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150456
Numéro CAS: 6107-83-1
EINECS: 208-141-1
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité