Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

PIPES

Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid

A1079.0500
A1079.0500EA 0 EUR InStock
A1079.0500
PIPES
PIPES


Formule: C₈H₁₈N₂O₆S₂
MW: 302,37 g/mol
Point d'ébullition: 499 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006159
Numéro CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité