N,N-Dimethylcyanoacetamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Cyano-N,N-dimethylacetamide
A10981.06
A10981.06EA 58.2 EUR InStock
A10981.06
N,N-Dimethylcyanoacetamide ≥98%
N,N-Dimethylcyanoacetamide
Purity: 98% CAS No.: 7391-40-4 Molecular Formula: NCCH2CON(CH3)2 Formula Weight: 112.13 Melting Point: 59-66° Beilstein Reference: 773950
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Point de fusion: 59…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051623
Numéro CAS: 7391-40-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité