Mercapto-2 éthanol
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
A1108.0100
A1108.0100EA 43.6 EUR InStock
A1108.0100
Mercapto-2 éthanol
2-Mercaptoethanol
Formule: HSCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 157 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004890
Numéro CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
ONU: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité