X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium)
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1113.0001
A1113.0001EA 842 EUR InStock
A1113.0001
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium)
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium)
Formule: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058543
Numéro CAS: 114162-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité