(±)-Acide 2-méthylhexanoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-MethylhexanoicAcid, 2-Methylhexanoic acid, (±)-2-Methylhexanoic acid
A11290.06
A11290.06EA 42.9 EUR InStock
A11290.06
(±)-Acide 2-méthylhexanoïque ≥98%
(±)-Acide 2-méthylhexanoïque
Purity: 98% CAS No.: 4536-23-6 Molecular Formula: C7H14O2 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.4205 Odour: Rancid Boiling Point: 209-210° Beilstein Reference: 1721227 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002674
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 209…210 °C
Densité: 0.916
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002674
Numéro CAS: 4536-23-6
EINECS: 224-883-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité