Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-oxoglutarique

Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger

A1138.0250
A1138.0250EA 503 EUR InStock
A1138.0250
Acide 2-oxoglutarique
Acide 2-oxoglutarique


Formule: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004165
Numéro CAS: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 13,05320
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité