3-Chlorobenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11389.09
A11389.09EA 53.7 EUR InStock
A11389.09
3-Chlorobenzamide ≥98%
3-Chlorobenzamide
Purity: 98+% CAS No.: 618-48-4 Molecular Formula: C7H6ClNO Formula Weight: 155.58 Melting Point: 133-136° Beilstein Reference: 1859940
Formule: C₇H₆ClNO
MW: 155,58 g/mol
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014799
Numéro CAS: 618-48-4
EINECS: 210-554-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité