Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
A1152.0025
A1152.0025EA 40.5 EUR InStock
A1152.0025
Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse
Ethidium bromure
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité