Phénol équilibrée ≥89-90% stabilisé
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
Stabilization: Stabilised with 8-hydroxyquinoline
A1153.0500
A1153.0500EA 154 EUR InStock
A1153.0500
Phénol équilibrée ≥89-90% stabilisé
Phénol équilibrée
Formule: C₆H₅OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 2821
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité