Acide méthacrylique ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylpropenoic acid
Stabilization: Stabilised with hydroquinone or hydroquinone monomethyl ether
A11543.0E A11543.36
A11543.0EEA 104 EUR InStock
A11543.0E A11543.36
Acide méthacrylique ≥99% stabilisé
Acide méthacrylique
Methacrylic acid is used as a monomer to prepare polymers. It acts a precursor for the preparation methyl methacrylate, N-substituted methacryl amides, methacrylamide, N-substituted methacryl amides and acryloyl chloride. It enhances the adhesion of surface coatings and adhesives. It acts as auxiliaries for the textile industry. It is involved in the preparation of poly(methacrylic acid)/montmorillonite nanocomposites, which finds application in the leather tanning process.
Purity: 99% CAS No.: 79-41-4 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Acrid pH: 2.0-2.2 Melting Point: 16° Boiling Point: 163° Beilstein Reference: 1719937 Merck Reference: 14,5941 UN No.: 2531 MDL No.: MFCD00002651
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 163 °C
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1.015
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002651
Numéro CAS: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
ONU: 2531
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5941
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité