Iodure d'acétylcholine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11694.14
A11694.14EA 84.8 EUR InStock
A11694.14
Iodure d'acétylcholine ≥98%
Iodure d'acétylcholine
Purity: 98% CAS No.: 2260-50-6 Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2N(CH3)3I Formula Weight: 273.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 161-165° Beilstein Reference: 3571339 MDL No.: MFCD00011815
Formule: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 273,11 g/mol
Point de fusion: 161…165 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011815
Numéro CAS: 2260-50-6
EINECS: 218-862-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité