Acide (4-biphényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Biphenylacetic acid
A11749.30
A11749.30EA 469 EUR InStock
A11749.30
Acide (4-biphényl)acétique ≥98%
Acide (4-biphényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 5728-52-9 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Odour: Odourless Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 1211592 Merck Reference: 14,3951 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004351
Formule: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004351
Numéro CAS: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3951
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité