2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11779.06
A11779.06EA 144 EUR InStock
A11779.06
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 58457-24-2 Molecular Formula: C4HCl2NO4S2 Formula Weight: 262.09 Melting Point: 52-54° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00067978
Formule: C₄HCl₂NO₄S₂
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067978
Numéro CAS: 58457-24-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité