Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Iodopropène ≥97% stabilisé

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Iodo-1-Propene, Allyl iodide, 3-Propenyl iodide

Stabilization: Stabilised with copper

A11822.18
A11822.18EA 120 EUR InStock
A11822.18
3-Iodopropène ≥97% stabilisé
3-Iodopropène
Stabilized with copper


Formule: C₃H₅I
MW: 167,98 g/mol
Point d'ébullition: 101…103 °C
Point de fusion: –99 °C
Densité: 1.832
Point d'éclair: 18 °C (64 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001094
Numéro CAS: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
ONU: 1723
ADR: 3,II
Merck Index: 14,294
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité