3-Bromo-o-toluidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-bromotoluene, 3-Bromo-2-methylaniline
A11884.14
A11884.14EA 226 EUR InStock
A11884.14
3-Bromo-o-toluidine ≥98%
3-Bromo-o-toluidine
Purity: 98+% CAS No.: 55289-36-6 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6160 Boiling Point: 253-255° Beilstein Reference: 2354213 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00051579
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 253…255 °C
Densité: 1.510
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051579
Numéro CAS: 55289-36-6
EINECS: 259-568-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité