Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibenzoate de m-phénylène ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

A11983.22
A11983.22EA 436 EUR InStock
A11983.22
Dibenzoate de m-phénylène ≥98%
Dibenzoate de m-phénylène
Purity: 98% CAS No.: 94-01-9 Molecular Formula: C20H14O4 Formula Weight: 318.33 Flash Point: 93°(199°F) Melting Point: 116-119° Beilstein Reference: 2059467 MDL No.: MFCD00016576


Formule: C₂₀H₁₄O₄
Point de fusion: 116…119 °C
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016576
Numéro CAS: 94-01-9
EINECS: 202-294-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité